Få mere at vide
Ethacridin laktatmonohydrat, Mikromol™
Artikelnummer. 17941126
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941126 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941126 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0798.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Ethacridin laktatmonohydrat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethacridine lactate monohydrate
CAS 6402-23-9
Analyt- eller komponentnavne Ethacridine lactate monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
SMIL O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
IUPAC navn 7-ethoxyacridin-3,9-diamin; 2-hydroxypropansyre; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 361.39
Mængde 250 mg
Formel vægt 361,1638 g/mol