Få mere at vide
Ethacridin laktatmonohydrat, LoGiCal
Artikelnummer. 30459842
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30459842 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30459842 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR0798.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethacridine lactate monohydrate
CAS 6402-23-9
Analyt- eller komponentnavne Ethacridine lactate monohydrate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C15 H15 N3 O . C3 H6 O3 . H2 O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Ethacridine Lactate Monohydrate, 7-Ethoxyacridine-3,9-diamine (2RS)-2-hydroxypropanoate monohydrate, 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine lactate monohydrate, 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2,5-Diamino-7-ethoxyacridine lactate monohydrate, 2-Ethoxy-6,9-diaminoacridine lactate monohydrate, Etakridin lactate monohydrate, Acrinol, Rimaon, Rivanol, Vucine, Acrolactine, Ethodin, Metifex
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3.H2O/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6;/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6);1H2
Løsningstype Fedt
SMIL O.CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
IUPAC navn 7-ethoxyacridin-3,9-diamin; 2-hydroxypropansyre; Hydrate
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 361.39
Mængde 10 mg
Formel vægt 361,1638 g/mol