Få mere at vide
Ethaboxam, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethaboxam |
| CAS | 162650-77-3 |
| Molekylær formel | C14 H16 N4 O S2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N-(Cyano-2-thienylmethyl)-4-ethyl-2-(ethylamino)-5-thiazolecarboxamide, Ethaboxam, Ethofin, Guardian, Intego Solo |
| InChI formel | InChI=1S/C14H16N4OS2/c1-3-9-12(21-14(18-9)16-4-2)13(19)17-10(8-15)11-6-5-7-20-11/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3,(H,16,18)(H,17,19) |
| SMIL | CCNc1nc(CC)c(s1)C(=O)NC(C#N)c2cccs2 |
| IUPAC navn | N-[cyano(thiophen-2-yl)methyl]-4-ethyl-2-(ethylamino)-1,3-thiazole-5-carboxamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.43 |
| Formel vægt | 320.0766 |