Få mere at vide
Cytiva ETFE slangesæt
Shop alle Cytiva produkter
Til brug med:
Til ÄKTA Avant 25
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
Udløbsrør tilÅ KTA avant 25.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Slanger |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.5 mm |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 1 mm |
| Emballagemængde | 1 hver |
| Til brug med | Til ÄKTA Avant 25 |
| Materiale | ETFE |