Tekniske data
| Type | Slanger |
| Oversigt | ETFE-rør, 2 m, i.d. 0,25 mm, od 1/16 tommer. |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.58 mm |
| Samlet længde (metrisk) | 2 m |
| Materiale | ETFE |