Beskrivelse
- Autoklaverbar.
- Tefzel ETFE-tangen måler 10 in. lang og har 3/4 in. brede firkantede spidser.
- Bruges til at nå ind i dybe tanke.
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (applikation) | Bruges til at nå ind i dybe tanke |
| Længde (engelsk) | 10 tommer |
| Mængde | 1 stk. |
| Tip stil | Firkant |
| Længde (metrisk) | 254 mm |
| Materiale | ETFE |
| Type | Tænger |