Få mere at vide
DWK Life Sciences ETFE tætningsprop 1/4 tommer. - 28 tråd
Artikelnummer. 15859007 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
1/4 tommer - 28
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Trådstørrelse Pakningsstørrelse
15859007 1/4 tommer - 28 Hver
1 options
Artikelnummer. 15859007 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 292310003
På lager
ETFE tætningsprop til 3-ports HPLC GL 45 leveringshætte
ETFE tætningsprop 1/4 tommer. - 28 gevind til 3-ports HPLC GL 45 leveringshætte
  • kemisk resistent
Tekniske data
Materiale ETFE
Trådstørrelse 1/4 tommer - 28
Til brug med (applikation) Levering af opløsningsmidler til HPLC-udstyr; Sikker overførsel af flydende medier i et lukket og sterilt system; Kemiske og termiske reaktioner; Opbevaring og transport af medier, API'er og reagenser; Transport og forsendelse