Få mere at vide
Cytiva M6 Han rørforbindelser
Artikelnummer. 11390072 Shop alle Cytiva produkter
Forbindelser:
M6 Han endebeslag
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11390072
Brand: Cytiva 19214801
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
M6 slangeforbindelser konstrueret af holdbare plastmaterialer til brug i kromatografipumpesystemer. Cytiva M6 Rørforbindelser fås i hanflange, flangeløse og endefittingforbindelser.
For at forhindre luft i at trænge ind i en kromatografisystempumpe, skal slangeforbindelserne ved pumpen og indløbene være tætte og sikre.
  • Hankonnektor, flangeløs
  • Hanstik: ID 3,3 mm
  • Han endebeslag: ID 2mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rørforbindelse
Forbindelser M6 Han endebeslag
Inkluderer 15 O-ringe og 25 plader, leveres med beslag
Materiale ETFA
Diameter (metrisk) Indvendig 2 mm
Til brug med (udstyr) Kromatografipumpesystemer, slanger