Få mere at vide
BRAND™ ETFE graduerede bægerglas
Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemskinnelig i farven
- Med perlekant og tud
- Med eksamen
- Sælges enkeltvis
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Gennemskinnelig |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 88 mm |
| Kapacitet (metrisk) | 500 mL |
| Materiale | ETFE |
| Højde (metrisk) | 122 mm |
| Højde (metrisk) Udvendig | 122 mm |
| Inkrementer | 100 mL |
| Mængde | 1 stk. |
| Type | Bægerglas |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |