Få mere at vide
BRAND™ ETFE graduerede bægerglas
Artikelnummer. 10488752 Shop alle Brand produkter
Kapacitet (metrisk):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
400 mL
500 mL
600 mL
1000 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10488752
Brand: BRAND™ 90252
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Disse bægerglas tilbyder bemærkelsesværdig kemisk resistens til almindelig laboratoriebrug.
  • Gennemskinnelig i farven
  • Med perlekant og tud
  • Med eksamen
  • Sælges enkeltvis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Gennemskinnelig
Diameter (metrisk) Udvendig 77 mm
Kapacitet (metrisk) 400 mL
Materiale ETFE
Højde (metrisk) Udvendig 109 mm
Inkrementer 50 mL
Mængde 1 stk.
Type Bægerglas
Autoklaverbar Autoklaverbar
Uddannet Ja
Skala Blåtrykt skala
Stil Lav Form