Få mere at vide
Cytiva ETFE Kapillærrør
Artikelnummer. p-8596008 Shop alle Cytiva produkter
Samlet længde (metrisk):
2 m
3 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
Artikelnummer. 10794662
Brand: Cytiva 19743501
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med ÄKTA kromatografisystemer. Cytiva ETFE kapilærrør fås i en række størrelser.
Ethylentetra fluorethylen (ETFE) rør til kontrolleret levering af væske i kromatografisystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med ÄKTA Chromatography Systems
Type Kapillærrør
Diameter (engelsk) Ydre 0,07 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,8 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.8 mm
Samlet længde (metrisk) 2 m
Materiale ETFE