Få mere at vide
Cytiva ETFE Kapillærrør
Artikelnummer. 11525734 Shop alle Cytiva produkter
Skift visning
Samlet længde (metrisk):
2 m
3 m
Diameter (metrisk) Indvendig:
0,75 mm
0,8 mm
1 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Samlet længde (metrisk) Diameter (metrisk) Indvendig Pakningsstørrelse
11525734 2 m 0,75 mm Pakke med 2
10794662 2 m 0,8 mm Hver
10722667 3 m 1 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11525734 Leverandør Cytiva Leverandørnr. 18111974
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    525.00 DKK
    479.00 DKK / Pakke med 2
    Spare 46.00 DKK
    8% Slukket
På lager
Til brug med ÄKTA kromatografisystemer. Cytiva ETFE kapilærrør fås i en række størrelser.
Ethylentetra fluorethylen (ETFE) rør til kontrolleret levering af væske i kromatografisystemer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med ÄKTA Chromatography Systems
Type Kapillærrør
Diameter (engelsk) Ydre 1/16 tommer.
Diameter (metrisk) Indvendig 0,75 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1.59 mm
Samlet længde (metrisk) 2 m
Materiale ETFE