Få mere at vide
BRAND™ ETFE flaskeadapter
Artikelnummer. 10576522 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Trådstørrelse:
GL 28
GL 24-25
GL 32 - 33
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Trådstørrelse unitSize
10576522 GL 32 - 33 Hver
10787021 GL 24-25 Hver
10612641 GL 28 Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10576522 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 704398
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    175.00 DKK
    167.95 DKK / Pakke med 1
    Spare 7.05 DKK
    4% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Dispensette™ seripettor™ , Titrette™ og QuikSip™ flaske-top dispensere.
  • ETFE konstruktion
  • Til brug med Dispensette™ seripettor™ Titrette™ og QuikSip™ Flaske-top dispensere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale ETFE
Til brug med (udstyr) Dispensette™ , seripettor™ , Titrett™ , QuikSip™
Trådstørrelse GL 32 - 33