Få mere at vide
ETC-206, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495466
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495466 100 mg 100mg
16474628 10 mg -
16437347 5 mg -
16423176 25 mg -
16420927 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16495466 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112424
MedChemExpress ETC-206 is a selective MNK1 and MNK2 inhibitor with IC50s of 64 nM and 86 nM, respectively.
ETC-206 is a selective MNK1 and MNK2 inhibitor with IC50s of 64 nM and 86 nM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale ETC-206
CAS 1464151-33-4
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C25H20N4O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (122.41 mM)
SMIL N#CC1=CC=C(C2=CN=C3C=CC(C4=CC=C(C(N5CCOCC5)=O)C=C4)=CN32)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 408.45
Formel vægt 408.45
Procent renhed 99.57%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease