Få mere at vide
ETC-159, MedChemExpress
Beskrivelse
ETC-159 (ETC-1922159) is a potent, orally available PORCN inhibitor. ETC-159 inhibits β-catenin reporter activity with an IC50 of 2.9 nM.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ETC-159 |
| CAS | 1638250-96-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C19H17N7O3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | ETC-1922159 |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (127.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=C(C2=CC=CC=C2)N=N1)CN3C=NC4=C3C(N(C)C(N4C)=O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 391.38 |
| Vis mere |