Få mere at vide
Etazolat, TRC
Artikelnummer. 30375625
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30375625 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30375625 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8892505MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etazolate
CAS 51022-77-6
Molekylær formel C14 H19 N5 O2
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H19N5O2/c1-5-19-13-10(8-16-19)12(18-17-9(3)4)11(7-15-13)14(20)21-6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3,(H,15,18)
SMIL CCOC(=O)c1cnc2c(cnn2CC)c1NN=C(C)C
IUPAC navn ethyl 1-ethyl-4-(2-propan-2-ylidenehydrazinyl)pyrazolo[3,4-b]pyridin-5-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 289.33
Formel vægt 289.1539