Få mere at vide
Cole-Parmer™ Etatron DLXB pH/ORP pumpekontrolsystem
Artikelnummer. 15813147 Shop alle Cole-Parmer produkter
Flowhastighed:
0.26 GPH
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15813147
Brand: Cole-Parmer™ 5602287
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Styr pH- eller ORP-niveauerne i din proces med det integrerede Etatron Pump Control System. Du sparer tid, penge og plads.
  • Integreret controller og doseringspumpe forenkler systemopsætningen
    • Kontrolsystemer er i stand til at acceptere pH- eller ORP-elektroder for ekstra bekvemmelighed
    • On/off eller proportional kontroltilstande muliggør robust processtyring
    • Dødbånd er programmerbart for større fleksibilitet
    • LCD er let at læse
Tekniske data
Inkluderer 6 fod (1,8 m) Klar PVC- og PE-slange (3⁄16 x 1⁄4 in.), vægtet filter og 6 fod. (1,8 m) US Standard strømledning
Flowhastighed 0.26 GPH
Frekvens 50/60 Hz
Maksimalt tryk 217,5 psi
Spænding 230 V