Få mere at vide
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one), Mikromol™
Artikelnummer. 30051256
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051256 100 mg
30049112 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30051256 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1356.02
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etaqualone
CAS 7432-25-9
Analyt- eller komponentnavne Etaqualone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H16 N2 O
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 3-(2-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(2-ethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-quinazolone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, Aolan, Athinazone, Etaqualone, Ethinazone, NSC 96163
InChI formel InChI=1S/C17H16N2O/c1-3-13-8-4-7-11-16(13)19-12(2)18-15-10-6-5-9-14(15)17(19)20/h4-11H,3H2,1-2H3
SMIL CCc1ccccc1N2C(=Nc3ccccc3C2=O)C
IUPAC navn 3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 264.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 264.1263 g/mol