missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one), Mikromol™
Beskrivelse
Etaqualone (3-(2-Ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etaqualone |
| CAS | 7432-25-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etaqualone |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C17 H16 N2 O |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3-(2-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(2-ethylphenyl)-4(3H)-quinazolinone, 2-Methyl-3-(o-ethylphenyl)-4-quinazolone, 3-(o-Ethylphenyl)-2-methyl-4(3H)-quinazolinone, Aolan, Athinazone, Etaqualone, Ethinazone, NSC 96163 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16N2O/c1-3-13-8-4-7-11-16(13)19-12(2)18-15-10-6-5-9-14(15)17(19)20/h4-11H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCc1ccccc1N2C(=Nc3ccccc3C2=O)C |
| IUPAC navn | 3-(2-ethylphenyl)-2-methylquinazolin-4-one |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?