Få mere at vide
Etanidazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etanidazole |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10N4O4/c12-4-2-8-6(13)5-10-3-1-9-7(10)11(14)15/h1,3,12H,2,4-5H2,(H,8,13) |
| Formel vægt | 214.0702 |