Få mere at vide
MedChemExpress Etanercept
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | TNF Receptor |
| Mængde | 5 mg |
| Indhold og opbevaring | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Produkttype | Inhibitory Antibodies |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| CAS | 185243-69-0 |
| Renhed eller kvalitetsklasse | 96.0% |