Få mere at vide
Etamsylat 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320281
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320281 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320281 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA13215500AL100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etamsylate
CAS 2624-44-4
Analyt- eller komponentnavne Etamsylate
Forsendelsestilstand +20°C
Molekylær formel C6 H6 O5 S . C4 H11 N
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Etamsylate, N-Ethylethanamine 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with N-ethylethanamine (1:1), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with Et2NH (7CI), Benzenesulfonic acid, 2,5-dihydroxy-, compd. with diethylamine (1:1) (8CI), Diethylamine, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (8CI), Ethanamine, N-ethyl-, 2,5-dihydroxybenzenesulfonate (9CI), 141 MD, 2,5-Dihydroxybenzenesulfonic acid diethylamine salt, Aglumin, Altodor, Biosinon, Cyclonamine, Dicinone, Dicynene, Dicynone, Diethylammonium 2,5-dihydroxybenzenesulfonate, E 141, Eselin, Ethamsylate, Hemsyl, K-Stat, MD 141, Sylate
InChI formel InChI=1S/C6H6O5S.C4H11N/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)12(9,10)11;1-3-5-4-2/h1-3,7-8H,(H,9,10,11);5H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCNCC.Oc1ccc(O)c(c1)S(=O)(=O)O
IUPAC navn 2,5-dihydroxybenzensulfonsyre; N-ethylethanamin
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 263.31
Mængde 1 ml
Formel vægt 263.0827 g/mol