Få mere at vide
Etamivan, MedChemExpress
Artikelnummer. 16478606
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16478606 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16478606 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB1096
MedChemExpress Etamivan (Ethamivan), an orally active respiratory stimulant, is mainly used in the research of barbiturate overdose and chronic obstructive pulmonary disease.
Etamivan (Ethamivan), an orally active respiratory stimulant, is mainly used in the research of barbiturate overdose and chronic obstructive pulmonary disease.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etamivan
CAS 304-84-7
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C12H17NO3
Mængde 100 mg
Synonym Ethamivan N,N-Diethylvanillamide
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 36 mg/mL (161.24 mM)
SMIL O=C(N(CC)CC)C1=CC=C(O)C(OC)=C1
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Formel vægt 223.27
Procent renhed 99.13%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation