Få mere at vide
Etamivan, LoGiCal
Artikelnummer. 30462942
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30462942 10 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30462942 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR1682.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCals certificerede referencematerialer som smarte, native løsninger og stabile isotop-mærkede løsninger, med ekspertdokumentation og support. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etamivan
CAS 304-84-7
Analyt- eller komponentnavne Etamivan
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C12 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Vanillamide, N,N-diethyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Methoxy-4-hydroxybenzoic acid diethylamide, Analepticon, Cardiovanil, Corivanil, Diethamivan, Diethylvanillamide, Emivan, Etamivan, Etamivanum, Ethamivan, N,N-Diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamide, N,N-Diethylvanillamide, NSC 406087, Romecor, Sevanil, Simaron, Vandid, Vanillic acid N,N-diethylamide, Vanillic acid diethylamide, Vanillic diethylamide, Ventilone, Benzamide, N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxy-
InChI formel InChI=1S/C12H17NO3/c1-4-13(5-2)12(15)9-6-7-10(14)11(8-9)16-3/h6-8,14H,4-5H2,1-3H3
Løsningstype Fedt
SMIL CCN(CC)C(=O)c1ccc(O)c(OC)c1
IUPAC navn N,N-diethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzamid
Industry Type Klinisk testning
Molekylvægt (g/mol) 223.27
Mængde 10 mg
Formel vægt 223,1208 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.