Få mere at vide
Etafedrine Hydrochloride, Mikromol™
Artikelnummer. 30052705
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30052705 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30052705 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0718.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etafedrine Hydrochloride
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etafedrine Hydrochloride
CAS 530-35-8
Analyt- eller komponentnavne Etafedrine Hydrochloride
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C12 H19 N O . Cl H
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym (-)-Ethylephedrine hydrochloride, 2-Methylethylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, Menetyl, Nethamine, Nethamine Hydrochloride, Novedrin, Novedrin Hydrochloride, l-N-Ethylephedrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-(ethylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- (9CI)
InChI formel InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H/t10-,12-;/m0./s1
SMIL Cl.CCN(C)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1
IUPAC navn (1R,2S)-2-[ethyl(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-ol;hydrochloride
Molekylvægt (g/mol) 229.75
Mængde 100 mg
Formel vægt 229.1233 g/mol