Få mere at vide
Etafedrine Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etafedrine Hydrochloride |
| CAS | 530-35-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etafedrine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H19 N O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | (-)-Ethylephedrine hydrochloride, 2-Methylethylamino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, Menetyl, Nethamine, Nethamine Hydrochloride, Novedrin, Novedrin Hydrochloride, l-N-Ethylephedrine hydrochloride, Benzenemethanol, alpha-[1-(ethylmethylamino)ethyl]-, hydrochloride, [R-(R*,S*)]- (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13(3)10(2)12(14)11-8-6-5-7-9-11;/h5-10,12,14H,4H2,1-3H3;1H/t10-,12-;/m0./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CCN(C)[C@@H](C)[C@H](O)c1ccccc1 |
| Vis mere |