Få mere at vide
Etakrynsyre, Mikromol™
Artikelnummer. 17941916
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17941916 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17941916 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1207.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Etakrynsyre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etacrynic Acid
CAS 58-54-8
Analyt- eller komponentnavne Etacrynic Acid
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H12 Cl2 O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic Acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic Acid, Crinuril, Edecril, Edecrin, Edecrina, Endecril, Etacrynic acid, Etakrinic acid, Hidromedin, Hydromedin, MK 595, Mingit, NSC 624008, NSC 85791, Otacril, Reomax, Taladren, Uregit, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutanoyl)phenoxy]acetic acid, Acetic acid, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy], Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]- (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]- (8CI), 2,3-Dichloro-4-(2-ethyl-1-oxo-2-propenyl)-phenoxyacetic acid, Ethacrynic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]acetic acid, [2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid, [4-(2-Methylenebutyryl)-2,3-dichlorophenoxy]acetic acid, [[2,3-Dichloro-4-[2-(methylene)butanoyl]phenyl]oxy]acetic acid, Etacrynic Acid
InChI formel InChI=1S/C13H12Cl2O4/c1-3-7(2)13(18)8-4-5-9(12(15)11(8)14)19-6-10(16)17/h4-5H,2-3,6H2,1H3,(H,16,17)
SMIL CCC(=C)C(=O)c1ccc(OCC(=O)O)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn 2-[2,3-diclor-4-(2-methylidenebutanyl)fenoxy] eddikesyre
Molekylvægt (g/mol) 303.14
Mængde 250 mg
Formel vægt 302,0113 g/mol