Få mere at vide
Etacrynic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Beskrivelse
Etacrynic Acid Ethyl Ester
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Etacrynic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 23870-41-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Etacrynic Acid Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H16 Cl2 O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Etacrynic Acid Ethyl Ester, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]-Acetic acid ethyl ester, Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]-, ethyl ester (8CI), 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid ethyl ester |
| InChI formel | InChI=1S/C15H16Cl2O4/c1-4-9(3)15(19)10-6-7-11(14(17)13(10)16)21-8-12(18)20-5-2/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)C(=C)CC)c(Cl)c1Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylidenebutanoyl)phenoxy]acetate |
| Vis mere |