Få mere at vide
Etacrynic Acid Ethyl Ester, Mikromol™
Artikelnummer. 30051812
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051812 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051812 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1207.050025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Etacrynic Acid Ethyl Ester
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Etacrynic Acid Ethyl Ester
CAS 23870-41-9
Analyt- eller komponentnavne Etacrynic Acid Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H16 Cl2 O4
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Etacrynic Acid Ethyl Ester, 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]-Acetic acid ethyl ester, Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylene-1-oxobutyl)phenoxy]-, ethyl ester (9CI), Acetic acid, [2,3-dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]-, ethyl ester (8CI), 2-[2,3-Dichloro-4-(2-methylenebutyryl)phenoxy]acetic acid ethyl ester
InChI formel InChI=1S/C15H16Cl2O4/c1-4-9(3)15(19)10-6-7-11(14(17)13(10)16)21-8-12(18)20-5-2/h6-7H,3-5,8H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)COc1ccc(C(=O)C(=C)CC)c(Cl)c1Cl
IUPAC navn ethyl 2-[2,3-dichloro-4-(2-methylidenebutanoyl)phenoxy]acetate
Molekylvægt (g/mol) 331.19
Mængde 25 mg
Formel vægt 330.0426 g/mol