Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eszopiclon
Artikelnummer. p-7214813 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 17231316
Brand: Thermo Scientific Chemicals 467020010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138729-47-2
Molekylær formel C17H17ClN6O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eszopiclon
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig.
Smeltepunkt 202,0 °C til 206,0 °C
Formel vægt 388.81
InChI nøgle GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1
IUPAC navn (5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 388.81