Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Eszopiclon
Artikelnummer. 17231316 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17231316 1 g
17241316 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17231316 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 467020010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 138729-47-2
Molekylær formel C17H17ClN6O3
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eszopiclon
Mængde 1 g
Opløselighed Opløselighed aq. soln.: uopløselig.
Smeltepunkt 202,0 °C til 206,0 °C
Formel vægt 388.81
InChI nøgle GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]1N(C(=O)C2=NC=CN=C12)C1=CC=C(Cl)C=N1
IUPAC navn (5S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-7-oxo-5H,6H,7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 388.81