Få mere at vide
Eszopiclone, Mikromol™
Artikelnummer. 18051850
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
18051850 250 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18051850 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3545.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Eszopiclone
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eszopiclone
CAS 138729-47-2
Analyt- eller komponentnavne Eszopiclone
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C17 H17 Cl N6 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 4-methyl-1-Piperazinecarboxylic acid (5S)-6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, 1-Piperazinecarboxylic acid, 4-methyl-, 6-(5-chloro-2-pyridinyl)-6,7-dihydro-7-oxo-5H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-5-yl ester, (S)-, 5H-Pyrrolo[3,4-b]pyrazine, 1-piperazinecarboxylic acid deriv., (+)-Eszopiclone, (+)-Zopiclone, (S)-Zopiclone, Esopiclone, Estorra, Eszopiclone, Lunesta
InChI formel InChI=1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m0/s1
SMIL CN1CCN(CC1)C(=O)O[C@@H]2N(C(=O)c3nccnc23)c4ccc(Cl)cn4
IUPAC navn [(7S)-6-(5-chloropyridin-2-yl)-5-oxo-7H-pyrrolo[3,4-b]pyrazin-7-yl] 4-methylpiperazine-1-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 388.81
Mængde 250 mg
Formel vægt 388.1051 g/mol