Få mere at vide
Estrone-d4, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estrone D4 |
| CAS | 53866-34-5 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C18 D4 H18 O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Estrone-D4, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-hydroxy-, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, Estrone-2,4,16,16-d4, Estrone-(2,4,16,16-D4), Estrone-2,4,16,16-D4, Estrone D4 (2,4,16,16-D4) |
| InChI formel | InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D |
| SMIL | [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S)-2,4,16,16-tetradeuterio-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 274.391 |
| Vis mere |