missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Estrone-d4, TRC

Artikelnummer. 30372403
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30372403 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 30372403 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE889052100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Estrone D4
CAS 53866-34-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 D4 H18 O2
Mængde 100 mg
Synonym Estrone-D4, Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, 3-hydroxy-, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-2,4,16,16-d4, Estrone-2,4,16,16-d4, Estrone-(2,4,16,16-D4), Estrone-2,4,16,16-D4, Estrone D4 (2,4,16,16-D4)
InChI formel InChI=1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16,19H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,18+/m1/s1/i3D,7D2,10D
SMIL [2H]c1cc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc2c([2H])c1O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S)-2,4,16,16-tetradeuterio-3-hydroxy-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 274.391
Formel vægt 274.187
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.