Få mere at vide
Invitrogen™ Estrone konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17835117
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17835117 10 x 96 tests -
15895843 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17835117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIA17E1X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37550.00 DKK
    36799.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 751.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Estrone af flere arter ELISA kvantificerer østron i fækale ekstrakter, urin og vævskulturmedier.
Metodens princip The Estrone Competitive ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle estron, der er til stede i ekstraherede tørrede fækale prøver, urin og prøver af vævskulturmedier. Sættet er unikt, da det måler både ikke-konjugeret estron, estron-3-sulfat og estron 3-glucuronid i urin- og fæcesprøver med næsten samme affinitet, hvilket muliggør ikke-invasiv testning af dette steroid. En estronstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et østron-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til østron til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne østron-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Estron er et aromatiseret C18-steroid med en 3-hydroxylgruppe og en 17-keton, et stort pattedyrsøstrogen. Det omdannes direkte fra androstenedion eller fra testosteron via østradiol. Hos mennesker produceres det primært af cykliske æggestokke, moderkage og fedtvæv hos mænd og postmenopausale kvinder. Terapeutisk estron er den syntetiske form af et naturligt forekommende østrogenøstron. Estron diffunderer gennem cellemembranen og binder sig til og aktiverer efterfølgende den nukleære østrogenreceptor, der findes i reproduktionssystemet, brystet, hypofysen, hypothalamus, leveren og knoglen. Det aktiverede hormon-receptorkompleks bliver translokeret til kernen, hvor det binder sig til østrogenresponselementet på DNA'et og fremmer transkriptionen af målgener, der er involveret i funktionen af det kvindelige reproduktionssystem og sekundære kønskarakteristika. Østron øger den leveriske syntese af kønshormoonbindende globulin (SHBG), skjoldbruskkirtelbindende globulin (TBG) og andre serumproteiner samt undertrykker frigivelsen af follikelstimulerende hormon (FSH) og luteiniserende hormon (LH) fra den forreste hypofyse. [Nationalt Center for Bioteknologisk Information. PubChem Forbindelsesdatabase; CID=5870].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 22.4 pg/mL
Oversigt Estrone konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias C18H22O2; Follikin; OESTRONEC18H22O2; Follikin; OESTRON;
Interassay CV 5.5%
Intraassay CV 4.7%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser Follikulin; OESTRON; C18H22O2
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Estron
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter