Få mere at vide
Invitrogen™ Estrone konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 15895843
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15895843 96 prøver Pakke med 96
17835117 10 x 96 tests -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15895843 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIA17E1
ELISA
Estrone af flere arter ELISA kvantificerer østron i fækale ekstrakter, urin og vævskulturmedier.
Metodens princip The Estrone Competitive ELISA kit, der kun bruges til forskning, er designet til kvantitativt at måle estron, der er til stede i ekstraherede tørrede fækale prøver, urin og prøver af vævskulturmedier. Sættet er unikt, da det måler både ikke-konjugeret estron, estron-3-sulfat og estron 3-glucuronid i urin- og fæcesprøver med næsten samme affinitet, hvilket muliggør ikke-invasiv testning af dette steroid. En estronstandard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et østron-peroxidase-konjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til østron til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne østron-peroxidase-konjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Estron er et aromatiseret C18-steroid med en 3-hydroxylgruppe og en 17-keton, et stort pattedyrøstrogen. det omdannes fra androstenedion direkte eller fra testosteron via østradiol. Hos mennesker produceres det primært af de cykliske æggestokke, placenta og fedtvævet hos mænd og postmenopausale kvinder. Terapeutisk østron er den syntetiske form af en naturligt forekommende østrogen østron. Østron diffunderer gennem cellemembranen og binder sig til og aktiverer efterfølgende den nukleare østrogenreceptor, der findes i forplantningskanalen, bryst, hypofyse, hypothalamus, lever og knogler. Det aktiverede hormon-receptorkompleks bliver translokeret til kernen, hvor det binder til østrogenresponselementet på dna og fremmer transskriptionen af målgener involveret i funktionen af det kvindelige reproduktive system og sekundære kønskarakteristika. Estron øger den hepatiske syntese af kønshormonbindende globulin (shbg), skjoldbruskkirtelbindende globulin (tbg) og andre serumproteiner, samt undertrykker frigivelsen af follikelstimulerende hormon (fsh) og luteiniserende hormon (lh) fra hypofysen. [Nationalt Center for Bioteknologisk Information. PubChem Compound Database; CID=5870].
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 31,25 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 22.4 pg/mL
Oversigt Estrone konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 5.5%
Intraassay CV 4.7
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 12,5μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Estron
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min