missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Estrone Beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estrone beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester |
| CAS | 27537-72-0 |
| Molekylær formel | C31H38O11 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Triacetate Methyl Ester, 3-(beta-D-Glucopyranuronosyloxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one Methyl Ester Triacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C31H38O11/c1-15(32)38-25-26(39-16(2)33)28(40-17(3)34)30(42-27(25)29(36)37-5)41-19-7-9-20-18(14-19)6-8-22-21(20)12-13-31(4)23(22)10-11-24(31)35/h7,9,14,21-23,25-28,30H,6,8,10-13H2,1-5H3/t21-,22-,23+,25+,26?,27+,28?,30-,31+/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](CCC5=O)[C@@H]4CCc3c2)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C |
| IUPAC navn | methyl (2S,3S,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[[(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 586.63 |
| Formel vægt | 586.2414 |
Produkttitel
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?