missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Estrone Beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30386376
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30386376 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30386376 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE88904510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Estrone beta-D-Glucuronide Triacetate Methyl Ester
CAS 27537-72-0
Molekylær formel C31H38O11
Mængde 10 mg
Synonym 17-Oxoestra-1,3,5(10)-trien-3-yl-beta-D-glucopyranosiduronic Acid Triacetate Methyl Ester, 3-(beta-D-Glucopyranuronosyloxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one Methyl Ester Triacetate
InChI formel InChI=1S/C31H38O11/c1-15(32)38-25-26(39-16(2)33)28(40-17(3)34)30(42-27(25)29(36)37-5)41-19-7-9-20-18(14-19)6-8-22-21(20)12-13-31(4)23(22)10-11-24(31)35/h7,9,14,21-23,25-28,30H,6,8,10-13H2,1-5H3/t21-,22-,23+,25+,26?,27+,28?,30-,31+/m1/s1
SMIL COC(=O)[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3[C@H]4CC[C@@]5(C)[C@@H](CCC5=O)[C@@H]4CCc3c2)C(OC(=O)C)C(OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn methyl (2S,3S,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-[[(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 586.63
Formel vægt 586.2414
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.