Få mere at vide
Estrone b-D-Glucuronide Sodium Salt (>97% by HPLC), TRC
Artikelnummer. 18091830
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18091830 100 mg
18012330 10 mg
18063830 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18091830 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE889055100MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15087-01-1
Molekylær formel C24 H29 O8 . Na
Molekylvægt (g/mol) 468.47
Synonym Estrone-B-D-Glucuronide Sodium Salt
IUPAC navn sodium;(2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-[[(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl]oxy]oxane-2-carboxylate
SMIL [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O[C@@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estrone beta-D-Glucuronide sodium salt
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H30O8.Na/c1-24-9-8-14-13-5-3-12(10-11(13)2-4-15(14)16(24)6-7-17(24)25)31-23-20(28)18(26)19(27)21(32-23)22(29)30;/h3,5,10,14-16,18-21,23,26-28H,2,4,6-9H2,1H3,(H,29,30);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+,19+,20-,21+,23-,24+;/m1./s1
Formel vægt 468.176
Procent renhed >95%