Få mere at vide
Estron, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4258836 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10764031
Brand: Thermo Scientific Acros 117840010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: A license is required to purchase this product; ROYAL ORDER OF APRIL 12, 1974.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Estron, 99%, CAS#53-16-7, er et af de vigtigste østrogen fra pattedyr, er et steroid og et kønshormon. Det syntetiseres fra kolesterol og udskilles hovedsageligt fra kønskirtlerne. Det præsenterer også antineoplastiske og knogletæthedskonservative aktiviteter.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Estron er et aromatiseret C18-steroid, der betragtes som et af de vigtigste østrogen fra pattedyr og et kønshormon. Det viser antineoplastiske og knogletæthedskonservative aktiviteter.
•Denne forbindelse kan interagere med østrogenreceptorer i målvæv for at frembringe lignende virkninger som østradiol. Hormonbundne østrogenreceptorer dimeriserer, translokerer til cellekernen og binder til østrogenresponselementer (ERE) i gener. Binding til ERE ændrer transkriptionshastigheden af berørte gener.
Applikationer
•Estron har evnen til at øge den hepatiske syntese af kønshormonbindende globulin (SHBG), thyreoideabindende globulin (TBG) og andre serumproteiner.
•Det kan undertrykke frigivelsen af follikelstimulerende hormon og luteiniserende hormon.
•Denne forbindelse kan fremstilles ud fra androstenedion eller testosteron via østradiol. In vivo kan det primært genereres i æggestokkene, placenta og perifere væv (især fedtvæv) gennem omdannelse af androstenedion. Det kan metaboliseres til 16-α -hydroxyestron, som kan reduceres til østriol af østradioldehydrogenase.
•Det er blevet brugt som medium supplement til hormonbaserede degranuleringsundersøgelser af naturlige dræberceller.
•Det bruges som medium komponent til overvågning af fedtsyresyntaseaktivitet i brystadenokarcinomcellelinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-16-7
Molekylær formel C18H22O2
Molekylvægt (g/mol) 270.36
InChI nøgle DNXHEGUUPJUMQT-CBZIJGRNSA-N
Synonym estrone, folliculin, oestrone, theelin, estrovarin, estrugenone, follicular hormone, kestrone, estron, follicunodis
PubChem CID 5870
ChEBI CHEBI:17263
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-on
SMIL CC12CCC3C(C1CCC2=O)CCC4=C3C=CC(=C4)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estrone
Smeltepunkt 258.0°C to 261.0°C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (on dried substance) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Merck Index 15,3763
Specifik rotationstilstand + 158.00 (20.00°C c=1,dioxane)
Specifik rotation + 158.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.03g/L.
Formel vægt 270.36
Klarhed passes test
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Estrone
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet på eller via amning
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1A
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360FD-Kan skade forplantningsevnen. Kan skade det ufødte barn.
  • H362-Kan skade børn, der ammes.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.