missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Estrone 3-Sulfate Sodium Salt, Stabilized with TRIS, TRC

Artikelnummer. 30374973
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374973 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374973 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE88906525MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Estrone Sodium Sulfate
CAS 438-67-5
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C18 H21 O5 S . Na
Mængde 25 mg
Synonym Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (1:1), Estra-1,3,5(10)-trien-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), Estrone sulfate sodium salt (6CI), Estrone, hydrogen sulfate sodium salt (7CI,8CI), 3-Sulfatoxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one sodium salt, Conestoral, Estrone sodium sulfate, Estrone sulfate sodium, Morestin, NSC 18313, Sodium estrone sulfate, Sodium estrone-3-sulfate
InChI formel InChI=1S/C18H22O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
SMIL [Na+].C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn sodium;[(8R,9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate
Molekylvægt (g/mol) 372.41
Formel vægt 372.1007
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.