Få mere at vide
Invitrogen™ Estron-3-sulfat (E1S) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Beschreibung
Det menneskelige østron-3 sulfat (E1S) ELISA kvantificerer humant østron-3-sulfat i humant serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Estron-3-sulfat (E1S) konkurrencedygtig ELISA research-use-only kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle estron-3-sulfat (E1S) i en række forskellige matricer, herunder serum-, plasma-, urin- og fækale prøver. Sættet vil kvantitativt måle E1S til stede i fortyndede bufferprøver og vævskulturmedieprøver. En E1S-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et E1S-peroxidasekonjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til E1S til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne E1S-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyseområde | 40,96 til 4000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 26.4 pg/mL |
| Oversigt | Estron-3-sulfat (E1S) Konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Absorbans ved 450 nm |
| Immunoassay-kitformat | Sandwich ELISA Kit |
| Produkttype | ELISA |
| Prøvetype | Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tilstrækkelig til | 10 x 96 analyser |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.