Få mere at vide
Invitrogen™ Estron-3-sulfat (E1S) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Beskrivelse
Det menneskelige østron-3 sulfat (E1S) ELISA kvantificerer humant østron-3-sulfat i humant serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Estron-3-sulfat (E1S) konkurrencedygtig ELISA research-use-only kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle estron-3-sulfat (E1S) i en række forskellige matricer, herunder serum-, plasma-, urin- og fækale prøver. Sættet vil kvantitativt måle E1S til stede i fortyndede bufferprøver og vævskulturmedieprøver. En E1S-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et E1S-peroxidasekonjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til E1S til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne E1S-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 40,96 til 4000 pg/ml |
| Assay følsomhed | 26.4 pg/mL |
| Oversigt | Estron-3-sulfat (E1S) Konkurrencedygtig ELISA Kit |
| Assay | Multiplex assay på Luminex Platform |
| Konjugeret | HRP |
| Detektionsmetode | Absorbans ved 450 nm |
| Produkttype | ELISA |
| Protein familie | Steroid hormon |
| Prøvetype | Fækalt ekstrakt, Plasma, Serum, Supernatant, Urin |
| Tilstrækkelig til | 96 assays |
| Vis mere |