Få mere at vide
Estrone 3-O-Sulfamate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estrone 3-O-Sulfamate |
| CAS | 148672-09-7 |
| Molekylær formel | C18H23NO4S |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23NO4S/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(19,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H2,19,21,22)/t14-,15-,16+,18+/m1/s1 |
| SMIL | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(OS(=O)(=O)N)ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 349.44 |