Få mere at vide
Estrone 3-Methyl Ether, Mikromol™
Artikelnummer. 18001560
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18001560 100 mg
18000770 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001560 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0282.01
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Estrone 3-Methyl Ether
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estrone 3-Methyl Ether
CAS 1624-62-0
Analyt- eller komponentnavne Estrone 3-Methyl Ether
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C19 H24 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Estrone 3-Methyl Ether
InChI formel InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1
SMIL COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 284.39
Mængde 100 mg
Formel vægt 284.1776 g/mol