Få mere at vide
Estrone 3-Methyl Ether, Mikromol™
Beskrivelse
Estrone 3-Methyl Ether
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estrone 3-Methyl Ether |
| CAS | 1624-62-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Estrone 3-Methyl Ether |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H24 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Estrone 3-Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-19-10-9-15-14-6-4-13(21-2)11-12(14)3-5-16(15)17(19)7-8-18(19)20/h4,6,11,15-17H,3,5,7-10H2,1-2H3/t15-,16-,17+,19+/m1/s1 |
| SMIL | COc1ccc2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CCC4=O)[C@@H]3CCc2c1 |
| IUPAC navn | (8R,9S,13S,14S)-3-methoxy-13-methyl-7,8,9,11,12,14,15,16-octahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one |
| Vis mere |