Få mere at vide
Invitrogen™ Estron-3-Glucuronid (E1G) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 17865117
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17865117 10 x 96 tests -
15805853 96 prøver Pakke med 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17865117 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIA17E3X10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37550.00 DKK
    36799.00 DKK / Pakke med 10
    Spare 751.00 DKK
    2% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
ELISA
Estron-3 glukuronid (E1G) ELISA kvantificerer estron-3 glucuronid i ekstraheret serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Estron-3-sulfat (E1S) konkurrencedygtig ELISA research-use-only kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle estron-3-sulfat (E1S) i en række forskellige matricer, herunder serum-, plasma-, urin- og fækale prøver. Sættet vil kvantitativt måle E1S til stede i fortyndede bufferprøver og vævskulturmedieprøver. En E1S-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et E1S-peroxidasekonjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til E1S til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne E1S-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Østron-3-glucuronid (E1G) er den principielt udskilte form for cirkulerende østradiol hos pattedyr. Estron-3-glucuronid (E1G) er identisk på tværs af alle arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 7.38 pg/mL
Oversigt Estron-3-Glucuronid (E1G) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Immunoassay-kitformat Sandwich ELISA Kit
Produkttype ELISA
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 10 x 96 analyser
Målarter Kemi
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Absorptionsmikropladelæser
Gene Alias E3GE3G;
Interassay CV 5.6%
Intraassay CV 3.8%
Sættets indhold Forbelagt 96-brøndplade, standard, Assay Diluent koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, vaske-buffer, kromogen, stopopløsning, klæbende pladedæksler, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Protein aliaser Estron glucuronid; estron-3-D-glucuronid; C24H30O8
Mængde 10 x 96 tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Forsendelsestilstand Våd- eller tøris
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Estron-3-glucuronid
Test tid 1 time 20 min
Samlet analysetid 2 timer og 30 minutter