Få mere at vide
Invitrogen™ Estron-3-Glucuronid (E1G) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Artikelnummer. 15805853
Skift visning
Mængde:
10 x 96 tests
96 prøver
Pakningsstørrelse:
Pakke med 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15805853 96 prøver Pakke med 96
17865117 10 x 96 tests -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15805853 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. EIA17E3
ELISA
Estron-3 glukuronid (E1G) ELISA kvantificerer estron-3 glucuronid i ekstraheret serum, plasma, urin, tørrede fækale ekstrakter eller cellekulturmedium.
Metodens princip
Estron-3-sulfat (E1S) konkurrencedygtig ELISA research-use-only kit bruger et specifikt genereret antistof til at måle estron-3-sulfat (E1S) i en række forskellige matricer, herunder serum-, plasma-, urin- og fækale prøver. Sættet vil kvantitativt måle E1S til stede i fortyndede bufferprøver og vævskulturmedieprøver. En E1S-standard leveres til at generere en standardkurve for analysen, og alle prøver skal aflæses fra standardkurven. Standarder eller fortyndede prøver pipetteres i en klar mikrotiterplade belagt med et antistof for at fange kaninantistoffer. Et E1S-peroxidasekonjugat tilsættes standarderne og prøverne i brøndene. Bindingsreaktionen initieres ved tilsætning af et polyklonalt antistof til E1S til hver brønd. Efter 2 timers inkubation vaskes pladen, og substrat tilsættes. Substratet reagerer med det bundne E1S-peroxidasekonjugat. Efter en kort inkubation standses reaktionen, og intensiteten af den genererede farve detekteres i en mikrotiterpladelæser, der er i stand til at måle ved 450 nm.
Strenge validering
Hvert fremstillede parti af dette ELISA Sættet er kvalitetstestet for kriterier som følsomhed, specificitet, præcision og lot-til-lot-konsistens. Se manualen for mere information om validering.
Østron-3-glucuronid (E1G) er den principielt udskilte form for cirkulerende østradiol hos pattedyr. Estron-3-glucuronid (E1G) er identisk på tværs af alle arter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Analyseområde 15,6 til 1000 pg/ml
Assay følsomhed 7.38 pg/mL
Oversigt Estron-3-Glucuronid (E1G) Konkurrencedygtig ELISA Kit
Assay Multiplex assay på Luminex Platform
Konjugeret HRP
Detektionsmetode Fluorescens
Produkttype ELISA
Protein familie Steroid hormon
Prøvetype Fækalt ekstrakt, Serum, Supernatant, Urin
Tilstrækkelig til 96 assays
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinassays, Aktivitetsassays, Proteinbiologi, Reproduktionsbiologi, Inflammation, Oxidativ Stress, Metabolisme, Cellesignalering, Epigenetik, Hæmatologi, DNA-skader, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Steroid Hormon Detecti
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Interassay CV 5.6%
Intraassay CV 3.8
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, HRP-konjugeret detektionsantistof, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Reproduktionsbiologi
Prøvevolumen Fækalt ekstrakt 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 50μ L, Urin 6,25μ L
Opbevaringskrav -20 °C
Mål Estron-3-glucuronid
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 2 timer 30 min