Få mere at vide
Estrone 3-Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estrone 3-Acetate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H24O3/c1-12(21)23-14-4-6-15-13(11-14)3-5-17-16(15)9-10-20(2)18(17)7-8-19(20)22/h4,6,11,16-18H,3,5,7-10H2,1-2H3/t16-,17-,18+,20+/m1/s1 |
| Formel vægt | 312.1725 |