Få mere at vide
Estriol Trisulfate Trisodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Estriol Trisulfate Trisodium Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H24O12S3.3Na/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(28-31(19,20)21)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(29-32(22,23)24)17(18)30-33(25,26)27;;;/h3,5,8,13-17H,2,4,6-7,9H2,1H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24)(H,25,26,27);;;/q;3*+1/p-3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+;;;/m1.../s1 |
| Formel vægt | 593.9888 |