Få mere at vide
Estriol, TRC
Artikelnummer. 18062120
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18062120 100 mg
18061730 1 g
18011040 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18062120 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE888960100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 50-27-1
Molekylær formel C18 H24 O3
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Synonym Estriol, (16α,17β)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13β-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16α,17β-triol, 16α,17β-Estriol, 16α-Estriol, 16α-Hydroxyestradiol, 3,16α,17β-Estriol, 3,16α,17β-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16α,17β-triol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]fenantren-3,16,17-triol
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estriol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
Formel vægt 288.1725
Procent renhed >95%