Få mere at vide
Estriol, Mikromol™
Artikelnummer. 18000090
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18000090 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18000090 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0130.00
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Estriol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Estriol
CAS 50-27-1
Analyt- eller komponentnavne Estriol
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C18 H24 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Estriol, Aacifemine, Colpogyn, Destriol, Estratriol, Follicular hormone hydrate, Gynasan, Holin V, Hormomed, Incurin, Klimax E, Klimoral, NSC 12169, OE3, Oekolp, Oestriol, Ortho-Gynest, Ovesterin, Ovestin, Ovo-Vinces, Theelol, Tridestrin, Trihydroxyestrin, Triovex, (16alpha,17beta)-Estra-1,3,5(10)-triene-3,16,17-triol, 13beta-Methyl-1,3,5(10)-gonatriene-3,16alpha,17beta-triol, 16alpha,17beta-Estriol, 16alpha-Estriol, 16alpha-Hydroxyestradiol, 3,16alpha,17beta-Estriol, 3,16alpha,17beta-Trihydroxyestra-1,3,5(10)-triene, Estra-1,3,5(10)-triene-3,16alpha,17beta-triol
InChI formel InChI=1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
IUPAC navn (8R,9S,13S,14S,16R,17R)-13-methyl-6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]fenantren-3,16,17-triol
Molekylvægt (g/mol) 288.38
Mængde 100 mg
Formel vægt 288,1725 g/mol